Principaux documents
ENAH31551744
Enamine
4-chloro-6-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-6-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN4/c1-8-6-15(4-3-14(8)2)10-5-9(11)12-7-13-10/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
POUAVIFXBYKVTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037