Principaux documents
ENAH31551691
Enamine
N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-N-methylsulfamoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO4S2/c1-7(13(6,10)11)5-2-3-12(8,9)4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
FHGYCADQYQRNIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272393
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272393