Principaux documents
ENAH3155165E
Enamine
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydro-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-6-1-2-8-7(5-6)11-9(12)3-4-13-8/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
KLZJMDMPVXMRJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221744
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221744