Principaux documents
ENAH308E470E
Enamine
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-14(12,13)8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h3-4,6,11H,1-2,5H2
Clé InChI
SUHOCGKKTPPPCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5421769
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5421769