Documents
ENAH3051F1B8
Enamine
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.6
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h2-5H,1H2
Clé InChI
XYPSOXBKBUQQSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1967038