Principaux documents
ENAH3051689B
Enamine
3-amino-3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H9F4NO2/c11-7-2-1-5(10(12,13)14)3-6(7)8(15)4-9(16)17/h1-3,8H,4,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
JZSSBTPLAPIPSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931758