Principaux documents
ENAH3050DCA6
Enamine
(2-bromo-3-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
VYFKFVLTBBXGPG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1895766