Principaux documents
ENAH30500825
Enamine
2-amino-2-[4-(methoxymethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
amino[4-(methoxymethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-14-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
KFFBMZVKAKGGKV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840627