Key Documents
ENAH304DC470
Enamine
2-cyclobutyl-2-acetamidoacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(acetylamino)(cyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-5(10)9-7(8(11)12)6-3-2-4-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
GHJOZNKMMRLGJT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217928