Principaux documents
ENAH304D7EEC
Enamine
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Iupac Name
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H14FNO2S/c1-5(2)3-6(8)4-11(7,9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
VSOSLMOKKGXDCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1576971