Key Documents
ENAH304C17C3
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethyl)furan
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.98
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethyl)furan
Inchi Code
1S/C5H3BrF2O/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,5H
Clé InChI
CGFJRISROXYERW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510851