ENAH304B3854
Enamine
4-(piperidin-4-yloxy)benzene-1,3-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Iupac Name
4-(piperidin-4-yloxy)benzene-1,3-diol
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c13-8-1-2-11(10(14)7-8)15-9-3-5-12-6-4-9/h1-2,7,9,12-14H,3-6H2
Clé InChI
SRGUKJORKSTMFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1764814