Principaux documents
ENAH304A88E2
Enamine
1-(2-amino-4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-amino-4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)13-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5,12H2
Clé InChI
ZEGLUXHUOCWBLH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844440