Principaux documents
ENAH304A7532
Enamine
(2-aminoethyl)(cyclopropylmethyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(cyclopropylmethyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c7-3-4-8-5-6-1-2-6/h6,8H,1-5,7H2
Clé InChI
LJGMFMZLKFEDGU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814391