Principaux documents
ENAH3049323A
Enamine
3-[(2-ethylhexyl)oxy]propane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.82
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H23ClO3S/c1-3-5-7-11(4-2)10-15-8-6-9-16(12,13)14/h11H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
GHSVZFNWMYJNKO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1144421