Principaux documents
ENAH3048F106
Enamine
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.27
Iupac Name
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-9(12)8-10-6-4-2-3-5-7-11-10/h10-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
OYVCBSDAYCUBPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127130