Principaux documents
ENAH3048A559
Enamine
5-amino-1-(3-ethoxypropyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-1-(3-ethoxypropyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C9H15N3O3/c1-2-15-5-3-4-12-6-7(10)8(13)11-9(12)14/h6H,2-5,10H2,1H3,(H,11,13,14)
Clé InChI
MECNJMHNWYEAPS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107305