Key Documents
ENAH304889A9
Enamine
[(2-bromo-3-fluorophenyl)methyl](methyl)propylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-bromo-3-fluorobenzyl)-N-methylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-3-7-14(2)8-9-5-4-6-10(13)11(9)12/h4-6H,3,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
ADUPJEPWDMCCSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-693297