Principaux documents
ENAH30487702
Enamine
1-amino-3-ethyl-2,2,4-trimethylpentan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2,2,4-trimethyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C10H23NO/c1-6-10(12,8(2)3)9(4,5)7-11/h8,12H,6-7,11H2,1-5H3
Clé InChI
KZAYRUBAMQSLRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682665