Principaux documents
ENAH3047CBF6
Enamine
2-fluoro-3-(oxan-4-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyridine
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-10-9(2-1-5-12-10)8-3-6-13-7-4-8/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
Clé InChI
OYOBOKVHFNIIDI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330532