Principaux documents
ENAH30479C10
Enamine
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Iupac Name
6-acetyl-7-hydroxy-3,4,8-trimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-6-7(2)14(17)18-13-8(3)12(16)11(9(4)15)5-10(6)13/h5,16H,1-4H3
Clé InChI
HEHXCMGRMMXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302361