Principaux documents
ENAH30474BEE
Enamine
5,5-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2)4-3-7(10)6(5-9)8(11)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
PWYAAVSJMLVRSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243311