Principaux documents
ENAH30472FBF
Enamine
2-(2-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,1-2H3
Clé InChI
DAOSLFYYPSHQRU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235997