Principaux documents
ENAH3047186C
Enamine
3-(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c1-6-8(9)7(2)12(11-6)5-3-4-10/h3,5H2,1-2H3
Clé InChI
BCHICLJPVCNIJC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229405