Principaux documents
ENAH30462161
Enamine
1-[(2,6-dichlorophenyl)methyl]-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.57
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,6-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3.ClH/c11-8-2-1-3-9(12)7(8)6-15-10(13)4-5-14-15;/h1-5H,6,13H2;1H
Clé InChI
SZZVFLCQPNWFOU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23540