Principaux documents
ENAH3045AC4E
Enamine
3-benzylimidazolidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-benzyl-4-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c13-10-6-11-8-12(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
Clé InChI
MVHBCOMVEOIOSQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-149630