Principaux documents
ENAH3045A9E4
Enamine
3-(4-aminopiperidin-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-amino-1-piperidinyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C9H15N3O2/c10-6-1-3-12(4-2-6)7-5-8(13)11-9(7)14/h6-7H,1-5,10H2,(H,11,13,14)
Clé InChI
QAWCPEBARSTQOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148556