Principaux documents
ENAH3045A23F
Enamine
3-[(2-aminophenyl)amino]propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2-aminoanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-7-3-1-2-4-8(7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6,10H2,(H2,11,13)
Clé InChI
BSKMDCVAWQEZRV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145371