Principaux documents
ENAH304596A1
Enamine
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O2/c1-2-3-7(13)6-4-5-8(14)10(12)9(6)11/h4-5,14H,2-3H2,1H3
Clé InChI
MRAKITVQDPSLMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138031