Principaux documents
ENAH30453221
Enamine
2-chloro-N-(3,5-dichloro-6-methylpyridin-2-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.51
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-dichloro-6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7Cl3N2O/c1-4-5(10)2-6(11)8(12-4)13-7(14)3-9/h2H,3H2,1H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
JHRCHPNFKWSWAK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04606