Principaux documents
ENAH30368516
Enamine
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.5
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)12(7,10)11/h1-2H
Clé InChI
LYGTXNLHGLCTGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490