Principaux documents
ENAH303683BC
Enamine
methyl N-(4-sulfamoylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro MDL:
Pf
231-232
Iupac Name
methyl 4-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
JQWKTXIPRZXRJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Melting Point
231-232
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737