Principaux documents
ENAH303682FF
Enamine
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-8-4-10-11(6-8)5-7-2-1-3-7/h4,6-7H,1-3,5H2
Clé InChI
MEGSJLMAKZPTTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223344
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223344