Principaux documents
ENAH303681CC
Enamine
(2,6-difluoropyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,6-difluoropyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-5-2-1-4(3-9)6(8)10-5;/h1-2H,3,9H2;1H
Clé InChI
XKTQCXOKCRTQJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729814
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729814