Principaux documents
ENAH303681C3
Enamine
4-amino-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1lambda6-benzothiopyran-1,1-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-6-fluorothiochromane 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S.ClH/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-14(9,12)13;/h1-2,5,8H,3-4,11H2;1H
Clé InChI
HVJSNNFBPCOLLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729739
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729739