Principaux documents
ENAH303618BD
Enamine
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-6-3-5-1-2-8(6,4-5)7(10)11;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
BQNYGAGSPGDVFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121