Key Documents
ENAH3035ECD6
Enamine
6-fluoro-3-methoxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-methoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-12-9-6-3-2-5(10)4-7(6)8(11)13-9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
MBOSMRHAKICPIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504635