Principaux documents
ENAH3035EBD1
Enamine
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(4-7)2-6-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
VXBLSOCUAYREKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577