Principaux documents
ENAH3035E846
Enamine
lithium(1+) ion 1-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.07
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 1-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2.Li/c10-5(11)6(1-2-6)4-7-3-8-9-4;/h3H,1-2H2,(H,10,11)(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
SBKYCMLBISKALM-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499486
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499486