Key Documents
ENAH3035E81B
Enamine
6-aminonaphthalene-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.27
Numéro MDL:
Pf
234-235
Iupac Name
6-aminonaphthalene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9/h1-6H,11H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
WFBJPYYNWZFKFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499290
Melting Point
234-235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499290