Documents
ENAH3035E798
Enamine
1-bromo-2-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(2)7-12-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6H,1,7H2,2H3
Clé InChI
HPZXEWQLFFUHHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556