Principaux documents
ENAH3035E77F
Enamine
4-(1H-imidazol-1-yl)-3-methylpyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)-3-methylpyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.2ClH/c1-8-6-10-3-2-9(8)12-5-4-11-7-12;;/h2-7H,1H3;2*1H
Clé InChI
ASKPOVQYLPAKPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498460
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498460