Principaux documents
ENAH3035E77B
Enamine
4-chloro-2-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-2-(5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C14H8ClF3N2O/c15-8-2-4-12(21)9(6-8)13-19-10-3-1-7(14(16,17)18)5-11(10)20-13/h1-6,21H,(H,19,20)
Clé InChI
OEJGFWSDZMUOCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498407
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498407