Principaux documents
ENAH3035E6FA
Enamine
acetic acid; tert-butyl N-(1-carbamimidoylcyclopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-carbamimidoylcyclopropyl)carbamate acetate
Inchi Code
1S/C9H17N3O2.C2H4O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-9(4-5-9)6(10)11;1-2(3)4/h4-5H2,1-3H3,(H3,10,11)(H,12,13);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
DDGJESFTANTDIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497752
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497752