Principaux documents
ENAH3035E6BA
Enamine
ethyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(13)7-9-4-5-10(12)8(2)6-9/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
SFSINBRPRMNWIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497426
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497426