Principaux documents
ENAH3035E5EF
Enamine
[5-tert-butyl-2-(methoxymethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-(tert-butyl)-2-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H19BO4/c1-12(2,3)9-5-6-11(17-8-16-4)10(7-9)13(14)15/h5-7,14-15H,8H2,1-4H3
Clé InChI
HEXMPMSEQFIMQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496675
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496675