Principaux documents
ENAH3035E5E5
Enamine
5-(trifluoromethyl)azepan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.16
Numéro MDL:
Pf
101-103
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)azepan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)5-1-2-6(12)11-4-3-5/h5H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
GAHPKOPLKIHIOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496646
Melting Point
101-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496646