Principaux documents
ENAH3035E5E3
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-9(14)6-7-12(13,4)5/h6-8H2,1-5H3
Clé InChI
OSXYWCDUZJABRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634