Principaux documents
ENAH3035E5D3
Enamine
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-12(2)11-6-3-10(4-7-11,5-8-11)9(13)14;/h3-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
MGWAEKOIMCIYKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593