Principaux documents
ENAH3035E598
Enamine
N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]guanidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3N3O.ClH/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)14-7(12)13;/h1-4H,(H4,12,13,14);1H
Clé InChI
VVMPRQUZPCWSEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496364
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496364